Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Kälberserum (USA), genormt
Ergänzen das Wachstum von Zellkulturen mit standardmäßigem fötalem Kälberserum (FKS) von Cytiva HyClone™ aus den USA
Marke: Cytiva SH30088.03IR25-40
526.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Unterstützen das Zellkulturwachstum
- Standardgütegrad
- Aseptisch verpackt in einem Reinraum der Klasse 100
Spezifikation
Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, IgG | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
500 mL | |
Sequenziell gefiltert, 100 nm | |
Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen | |
Nein | |
USDA-geprüft |
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
Vereinigte Staaten | |
Steril | |
Standard | |
Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus | |
Nein |