Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ spezifikationszertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ Kits mit spezifikationszertifizierten Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 2.
49.45 € - 77.42 €
Spezifikation
Produktlinie SureSTART Stufe 2
Verschlussmaterial Polypropylen
Höhe (metrisch) 32 mm
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Verschlussgröße 9 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 19
Produktcode Marke Material Verschlusstyp Septum Fläschchentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Verschlusstyp Septum Fläschchentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17313823
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6AK592W
Klarglas Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 Silikon, weiß/PTFE, rot SureStop™ 2 ml-Fläschchen mit Kurzgewinde, Stufe 2
53.05 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17923611
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6AKSV9PP-15PI
Polypropylene Screw Cap, ACVS White Silicone/Red Polyimide 1.5 mL Short Thread Screw, Polypropylene Vial, Level 2
65.44 €
100 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17323823
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6AK594W
Braunglas Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 Silikon, weiß/PTFE, rot SureStop™ 2 ml-Fläschchen mit Kurzgewinde, Stufe 2
55.22 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17333823
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6AK599W
Klarglas Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 Blaues Silikon/transparentes PTFE 2 ml-Schraubfläschchen aus Glas, mit Kurzgewinde, Stufe 2
64.37 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17343823
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6AK78BW
Klarglas Schraubgewinde, Stufe 2 Silikon, weiß/PTFE, rot; verklebt 2 ml-Schraubfläschchen aus Glas, mit Kurzgewinde, Stufe 2
66.22 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17353823
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6AK80W
Klarglas Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 Silikon, rot/PTFE, elfenbeinfarben 2 ml-Schraubfläschchen aus Glas, mit Kurzgewinde, Stufe 2
49.45 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17363823
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6AK82W
Braunglas Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 Silikon, rot/PTFE, elfenbeinfarben 2 ml-Schraubfläschchen aus Glas, mit Kurzgewinde, Stufe 2
52.87 €
100 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17373823
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6AK86W
Klarglas Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE 2 ml-Schraubfläschchen aus Glas, mit Kurzgewinde, Stufe 2
65.06 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17303833
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6AK92W
Klarglas Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 Silikon, weiß/PTFE, rot 2 ml-Schraubfläschchen aus Glas, mit Kurzgewinde, Stufe 2
50.58 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17313833
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6AK93BW
Klarglas Schraubgewinde, Stufe 2 Silikon, weiß/PTFE, rot; vorgeschlitzt, verklebt 2 ml-Schraubfläschchen aus Glas, mit Kurzgewinde, Stufe 2
73.21 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17323833
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6AK94W
Braunglas Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 Silikon, weiß/PTFE, rot 2 ml-Schraubfläschchen aus Glas, mit Kurzgewinde, Stufe 2
54.07 €
100 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17333833
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6AK95W
Klarglas Schraubverschluss (AVCS™), Stufe 2 Silikon, blau/PTFE, transparent; vorgeschlitzt 2 ml-Schraubfläschchen aus Glas, mit Kurzgewinde, Stufe 2
65.52 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17805194
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6AK186W
Klarglas Screw Cap, ACVS Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE 2 mL SureStop™ Screw Glass Vial, Level 2
62.11 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17805184
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6AK180W
Klarglas Screw Cap, ACVS Silikon, rot/PTFE, elfenbeinfarben 2 mL SureStop™ Screw Glass Vial, Level 2
50.53 €
100 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17825224
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
6AK195W
Klarglas Screw Cap, ACVS Silikon, weiß/PTFE, blau; vorgeschlitzt 2 mL SureStop™ Screw Glass Vial, Level 2
67.38 €
100 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
17845214
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
6AK192W
Klarglas Screw Cap, ACVS Silikon, weiß/PTFE, rot 2 mL SureStop™ Screw Glass Vial, Level 2
54.74 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
17865174
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
6AK595W
Klarglas Screw Cap, ACVS Silikon, weiß/PTFE, blau; vorgeschlitzt 2 mL SureStop™ Screw Glass Vial, Level 2
66.33 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
18214594
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
6AK188W
Hydrolytic Glass (Class I) Screw Cap, ACVS Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE 9 mm Screw thread
72.25 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
18254594
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
6AK196W
Hydrolytic Glass (Class I) Screw Cap, ACVS Silikon, weiß/PTFE, blau; vorgeschlitzt 9 mm Screw thread, Amber
77.42 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
Descripción
Mehr anzeigen
Specifica
Specifica
SureSTART Stufe 2
32 mm
9 mm
Polypropylen
Zertifizierte Spezifikation
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ spezifikationszertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato