Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie diese SureSTART™ 6, 10 und 20 ml-Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 3, für Ihre Analysen flüchtiger Gase.
Marke: Thermo Scientific™ 6PCV20-1FT
344.07 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 3, für Ihre Analysen flüchtiger Gase. Diese Headspace-Fläschchen sind in den Formaten 6, 10 und 20 ml Klarglas erhältlich und für höhere Temperaturen und Innendrücke ausgelegt, die für die Analyse flüchtiger Gase erforderlich sind. Dieses Röhrchen der Stufe 3 stellt unsere höchste Leistungsstufe dar und wurde entwickelt, um Ihre wertvollsten Proben zu schützen und konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern. Sie sind gemäß Spezifikation zertifiziert, um ihre physikalischen Abmessungen und Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten. Die Fläschchen der Stufe 3 schützen Ihre wertvollsten Proben und liefern konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen. Verwenden Sie zum Versiegeln dieser Headspace-Fläschchen 20 mm-Bördelverschlüsse und Septen. Kaufen Sie in Großpackungen, um größere Einsparungen zu erzielen.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
Wählen Sie aus einem runden oder flachen Boden
- Fläschchen mit abgerundetem Boden sind mit den meisten Autosamplern kompatibel und am besten mit Roboterarmen handhabbar, die die Fläschchen aus dem Tablett herausheben
- Fläschchen mit Flachboden optimieren bei manuellen Headspace Analysen die Effizienz beim Erhitzen und sind für einige Gerätemodelle erforderlich
Fläschchen der Leistungsstufe 3 – für Hochleistungsanwendungen
- Identifiziert durch drei Wellen auf dem Fläschchen
- Praktisches Beschriftungsfeld
- Geeignet für GC- und Massenspektrometrie (MS)-Anwendungen
- Empfohlen für die Verwendung mit Thermo Scientific™ GC Orbitrap™ MS-Systemen und anderen hochauflösenden HRAM-Geräten (exaktes Gewicht)
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
Spezifikation
Klarglas | |
20 mm | |
SureSTART Stufe 3 | |
Bördelverschluss | |
Zertifizierte Spezifikation | |
Ja |
1.000/Packung | |
Flachboden | |
20 ml | |
75 mm | |
Headspace-Bördelglas-Fläschchen, Stufe 3 | |
18 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31