Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie diese SureSTART™ 6, 10 und 20 ml-Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 3, für Ihre Analysen flüchtiger Gase.
Marke:  Thermo Scientific™ 6PCV10-1F
45.87 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17343943
  • 48.28 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Klarglas
20 mm
SureSTART Stufe 3
Bördelverschluss
Zertifizierte Spezifikation
Ja
100/Packung
Flachboden
10 ml
46 mm
Headspace-Bördelglas-Fläschchen, Stufe 3
8 ml
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen >