Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 40 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Level 2 for High-Throughput Applications
Use SureSTART™ 40 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Performance Level 2, to ensure high quality data with an uninterrupted workflow in high-throughput applications.
Marke:  Thermo Scientific™ 6ASV40EPA-1
57.17 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17855204
  • 59.76 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Klarglas
0.8 mL
SureSTART Stufe 2
95 mm
Fläschchen mit Schraubgewinde
38 mL
24 mm
Flachboden
40 mL
EPA Certified
Nein
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 40 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Level 2 for High-Throughput Applications >