Learn More
Fisherbrand™ Magnetische 18 mm-Universalschraubdichtung, silber, Mittelloch, Präzisionsgewinde, vormontiertes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 18 03 1874
1060.63 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 18 mm
- Magnetisch
- Universal-Schraubdichtung
- Silber
- Mittelloch
- Präzisionsgewinde
- Vormontiertes Septum
Spezifikation
Silikon/Aluminium | |
18 mm | |
Headspace | |
1,3 mm |
Silber, Weiß | |
Stahl | |
1000 | |
Schraube |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%