missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SureSTART™ 16 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Level 2 for High-Throughput Applications

Use SureSTART™ 16 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Performance Level 2, to ensure high quality data with an uninterrupted workflow in high-throughput applications.

Marke:  Thermo Scientific™ 6ASV16EPA-2

94.01 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17835224

  • 98.96 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation

Spezifikation

Amber Glass
0.8 mL
SureSTART Stufe 2
70 mm
Fläschchen mit Schraubgewinde
15 mL
18 mm
Flachboden
16 mL
EPA Certified
Nein
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 16 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Level 2 for High-Throughput Applications >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt