Learn More
Thermo Scientific™
SureSTART™ 2 ml-Mikrofläschchen aus Polypropylen mit Schnappverschluss für < 2 ml-Proben, Stufe 1, Routineanalysen
Verwenden Sie SureSTART™ 2 ml-Mikrofläschchen aus Polypropylen mit Schnappverschluss, Leistungsstufe 1, für die tägliche Analyse von < 2 ml-Proben mit polaren Lösungsmitteln oder Mischungen aus Wasser und polaren Lösungsmitteln.
Marke: Thermo Scientific™ 6ERV11-08PPFBF
1084.01 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Mikrofläschchen aus Polypropylen mit Schnappverschluss, Leistungsstufe 1, für die tägliche Chromatographieanalyse von < 2 ml-Proben. Sie bieten eine kostengünstige Auswahl und können mit allen HPLC/UHPLC-Gerätetypen verwendet werden. Diese 2 ml-Fläschchen mit Schnappverschluss aus durchsichtigem Kunststoff sind gemäß Spezifikation zertifiziert, um Autosampler-kompatible Abmessungen zu gewährleisten. Versiegeln Sie diese Fläschchen mit 11 mm-Schnappverschlüssen und Septen.
Fläschchen der Leistungsstufe 1 – für tägliche Analysen
- Haben eine einzelne Welle auf der Durchstechflasche
- Eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren
- Polypropylen-Fläschchen werden bei der Analyse polarer Verbindungen/Analyten empfohlen
- Geeignet für HPLC-/UHPLC-Anwendungen
- Zur Verifizierung des Verbunds und zur Quantifizierung mit Detektionstechniken wie UV, DAD/PDA, RI, ELSD und Fluoreszenz
- Nicht empfohlen für die Verwendung mit nicht-polaren Lösungsmitteln.
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen und Kits
Thermo Scientific SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- und Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz vorgesehen. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben (und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind), um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen) zu liefern.
Spezifikation
Transparentes Polypropylen | |
80 µl | |
SureSTART Stufe 1 | |
Schnappverschluss | |
Zertifizierte Spezifikation | |
Nein | |
11 mm Schnappverschlüsse und Septen |
11 mm | |
Fläschchen mit Einsatz, Flachboden | |
1 ml | |
32 mm | |
2 ml Kunststoff-Mikrofläschchen mit Schnappverschluss, Stufe 1 | |
0,8 ml |