Learn More
Thermo Scientific™ 
SureSTART™ 2 ml-Mikrofläschchen aus Polypropylen mit Schnappverschluss für < 2 ml-Proben, Stufe 1, Routineanalysen
Verwenden Sie SureSTART™ 2 ml-Mikrofläschchen aus Polypropylen mit Schnappverschluss, Leistungsstufe 1, für die tägliche Analyse von < 2 ml-Proben mit polaren Lösungsmitteln oder Mischungen aus Wasser und polaren Lösungsmitteln.
Marke:  Thermo Scientific™ 6ERV11-08PPFB
20.37 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17343913
  • 24.17 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Transparentes Polypropylen
8 µl
SureSTART Stufe 1
Schnappverschluss
Zertifizierte Spezifikation
Nein
11 mm Schnappverschlüsse und Septen
11 mm
Fläschchen mit Einsatz, Flachboden
1 ml
32 mm
2 ml Kunststoff-Mikrofläschchen mit Schnappverschluss, Stufe 1
0,8 ml
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Mikrofläschchen aus Polypropylen mit Schnappverschluss für < 2 ml-Proben, Stufe 1, Routineanalysen >