Learn More
Thermo Scientific™ 
SureSTART™ 2 ml-Mikrofläschchen aus Polypropylen mit Schraubverschluss für < 2 ml-Proben, Stufe 1 Routineanalysen
Verwenden Sie SureSTART™ 2 ml-Polypropylen-Mikrofläschchen mit Schraubverschluss, Leistungsstufe 1, für die tägliche HPLC-Analyse von < 2 ml-Proben.
Marke:  Thermo Scientific™ 6ESV9-1PPT
300.90 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17323923
  • 316.74 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Transparentes Polypropylen
170 μl
SureSTART Stufe 1
Schraubverschluss mit kurzem Gewinde
Zertifizierte Spezifikation
Nein
9 mm-Schraubkappen und Septen
9 mm
Flachboden
1,5 ml
32 mm
2 ml-Mikrofläschchen mit Schraubverschluss, Stufe 1
1 ml
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Mikrofläschchen aus Polypropylen mit Schraubverschluss für < 2 ml-Proben, Stufe 1 Routineanalysen >