Learn More
Thermo Scientific™
SureSTART™ 2 ml-Mikrofläschchen aus Polypropylen mit Schraubverschluss für < 2 ml-Proben, Stufe 1 Routineanalysen
Verwenden Sie SureSTART™ 2 ml-Polypropylen-Mikrofläschchen mit Schraubverschluss, Leistungsstufe 1, für die tägliche HPLC-Analyse von < 2 ml-Proben.
23.01 € - 1504.44 €
Spezifikation
Material | Transparentes Polypropylen |
---|---|
Größe (metrisch) Öffnung | 9 mm |
Produktlinie | SureSTART Stufe 1 |
Verschlusstyp | Schraubverschluss mit kurzem Gewinde |
Höhe (metrisch) | 32 mm |
Produktcode | Marke | Rückstandsvolumen (metrisch) | Gesamtvolumen (metrisch) | Volume (Metric) Usable | Basisausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Rückstandsvolumen (metrisch) | Gesamtvolumen (metrisch) | Volume (Metric) Usable | Basisausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17373913
|
Thermo Scientific™
6ESV9-04PP |
4 μl | 0,4 ml | 0,3 ml | Fläschchen, konisch |
23.01 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
17383913
|
Thermo Scientific™
6ESV9-04PPF |
4 μl | 0,4 ml | 0,3 ml | Fläschchen, konisch |
1037.55 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17393913
|
Thermo Scientific™
6ESV9-04PPT |
4 μl | 0,4 ml | 0,3 ml | Fläschchen, konisch |
226.08 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17303923
|
Thermo Scientific™
6ESV9-1PP |
170 μl | 1,5 ml | 1 ml | Flachboden |
34.70 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
17313923
|
Thermo Scientific™
6ESV9-1PPF |
170 μl | 1,5 ml | 1 ml | Flachboden |
1504.44 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17323923
|
Thermo Scientific™
6ESV9-1PPT |
170 μl | 1,5 ml | 1 ml | Flachboden |
316.74 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Polypropylen-Mikrofläschchen mit Schraubverschluss, Leistungsstufe 1, für die tägliche Chromatographieanalyse von < 2 ml-Proben. Sie bieten eine kostengünstige Auswahl und können mit allen HPLC/UHPLC-Gerätetypen verwendet werden. Diese 2 ml-Mikrofläschchen mit Schraubverschluss aus durchsichtigem Kunststoff sind gemäß Spezifikation zertifiziert, um Autosampler-kompatible Abmessungen zu gewährleisten. Versiegeln Sie diese Fläschchen mit 9 mm-Schraubverschlüssen und Septen.
Fläschchen der Leistungsstufe 1 – für tägliche Analysen
- Haben eine einzelne Welle auf der Durchstechflasche
- Polypropylen-Fläschchen werden bei der Analyse polarer Verbindungen/Analyten empfohlen
- Eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren
- Geeignet für HPLC/UHPLC-Anwendungen
- Zur Verifizierung des Verbunds und zur Quantifizierung mit Detektionstechniken wie UV, DAD/PDA, RI, ELSD und Fluoreszenz
- Nicht empfohlen für die Verwendung mit nicht-polaren Lösungsmitteln.
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen und Kits
Thermo Scientific SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- und Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz vorgesehen. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben (und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind), um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen) zu liefern.
Spezifikation
Transparentes Polypropylen | |
SureSTART Stufe 1 | |
32 mm | |
2 ml-Mikrofläschchen mit Schraubverschluss, Stufe 1 | |
9 mm-Schraubkappen und Septen |
9 mm | |
Schraubverschluss mit kurzem Gewinde | |
Zertifizierte Spezifikation | |
Nein |