Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 16 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Level 2 for High-Throughput Applications
Use SureSTART™ 16 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Performance Level 2, to ensure high quality data with an uninterrupted workflow in high-throughput applications.
93.64 € - 98.96 €
Spezifikation
Größe (metrisch) Öffnung 18 mm
Rückstandsvolumen (metrisch) 0.8 mL
Basisausführung Flachboden
Produktlinie SureSTART Stufe 2
Gesamtvolumen (metrisch) 16 mL
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
17835224
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6ASV16EPA-2
Amber Glass
98.96 €
200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17895214
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6ASV16EPA-1
Klarglas
93.64 €
200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
18 mm
Flachboden
16 mL
EPA Certified
Nein
0.8 mL
SureSTART Stufe 2
70 mm
Fläschchen mit Schraubgewinde
15 mL
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 16 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Level 2 for High-Throughput Applications