Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 16 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Level 2 for High-Throughput Applications
Use SureSTART™ 16 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Performance Level 2, to ensure high quality data with an uninterrupted workflow in high-throughput applications.
Marke:  Thermo Scientific™ 6ASV16EPA-1
88.96 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17895214
  • 93.64 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Klarglas
0.8 mL
SureSTART Stufe 2
70 mm
Fläschchen mit Schraubgewinde
15 mL
18 mm
Flachboden
16 mL
EPA Certified
Nein
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 16 mL EPA Certified Glass Screw Top Vials, Level 2 for High-Throughput Applications >