Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Nicht gefilterte Pipettenspitzen mit großer Öffnung
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 200μ L
100 bis 1.000μ L
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Format:
Großpackung
Klapp-Gestell
Klappdeckelgestell, steril
lose, in Beutel
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Die große Öffnung mit 1,5 mm Innendurchmesser trägt zur Reduzierung der Schubkräfte bei
- Die Eigenschaft mit geringer Retention und Hydro jeganz sorgt für maximale Probenwiederfindung
- Nicht sterile Produkte sind als frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogen zertifiziert
- Sterilisierte Produkte sind zertifiziert, frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen/Endotoxin, PCR-Inhibitoren, ATP und Bioburden zu sein
- Universal Fit, kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenherstellern (optimale Anpassung an Fisherbrand Pro).™ (Pipette)
Erhältlich in loser Packung, im vorliegend unsterilen, im Rahmen sterilen und im gefilterten Rahmen steril
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1.000μ L |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,5 Zoll |
| Länge (metrisch) | 89 mm |
| Reinigungsnachweise | Nicht sterile Produkte sind zertifiziert, frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen/Endotoxin, PCR-Inhibitoren, ATP und Bioburden zu sein |
| Eigenschaften | Geringe Retention |
| Format | Klapp-Gestell |
| Mehr anzeigen |
Im Rahmen unserer Verpflichtung zur kontinuierlichen Produktentwicklung kann Ihre Lieferung Produkte mit geringfügigen Farbabweichungen enthalten, deren Form, Passung und Funktion jedoch nicht beeinträchtigt wird. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Handelsvertreter.
Berichtigung von Produktinhalten
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion