Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat
GREENER_CHOICE
Für den Transfer von großen Probenvolumina ausgelegt Die fortschrittliche Formtechnologie gewährleistet gerade Spitzen. Alternative zu serologischen Pipetten
Marke:  Fisherbrand™ T112XLR-FIS
29.57 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10537014
  • 38.24 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 1250 μl
Unsteril
Autoklavierbar
89 mm
Aufklappbares Gestell
Universal Fit Pipette
SureOne
100, 200, 500, 1000 μl
Ungefiltert
Blau
3,5 in.
RNase-, DNase- und DNA-frei
Micro Point
Ja
Polypropylen
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (DE)
    Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
    • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
      Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:57
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:57
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Sonderangebote
    Sonderangebote
    • Mehrere Hersteller
      Liquid Handling mühelos meistern.
      Aktionscode: 24122
      Gültig bis zum2025-04-13
      Tage
      13
      Stunden
      10
      Minuten
      33
      Sekunden
      9
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24155
      Gültig bis zum2025-04-30
      Tage
      30
      Stunden
      10
      Minuten
      33
      Sekunden
      9
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ SureOne™ MicroPoint Pipettenspitzen, Universalformat > 100 bis 1.250 μl, MicroPoint, graduiert bei 100, 200, 500 und 1.000 μl, blau, im Gestell, 10 x 96 Spitzen/Tablett