Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere
Auswahl aus einem umfangreichen Sortiment an Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen
114.00 € - 126.00 €
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Format | Aufklappbares Gestell |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Universelle Passform |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11903466
![]() |
Fisherbrand™
TFA104-10-FIS |
0,1 bis 10 μl | Micro Point | Natural |
121.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11913466
![]() |
Fisherbrand™
TF102-10-FIS |
0,1 bis 10 μl | Micro Point, Extra lang | Natural |
120.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11977714
![]() |
Fisherbrand™
TF102-20-FIS |
0,1 bis 20 μl | Extra lang, Micro Point, Geringe Retention | klar |
114.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11943466
![]() |
Fisherbrand™
TF113-20-FIS |
2 bis 20 μl | Aerosolbarriere, abgeschr├ñgt | Natural |
118.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11953466
![]() |
Fisherbrand™
TF113-100-FIS |
10 bis 100 μl | Abgeschrägt | Natural |
126.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11963466
![]() |
Fisherbrand™
TF140-200-FIS |
20 bis 200 μl | Micro Point | Natural |
118.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11987714
![]() |
Fisherbrand™
TF140-300-FIS |
30 bis 300 μl | Micro Point | klar |
117.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11973466
![]() |
Fisherbrand™
TF112-1000-FIS |
100 bis 1000 μl | Micro Point | Natural |
118.00 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Description
Auswahl aus einem umfangreichen Sortiment an Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen
Universaldesign für Pipetten in Forschungsanwendungen.
- Für höhere Präzision entwickelt und für Einkanal-, Mehrkanal- und elektronische Pipetten geeignet
- DNase-/RNase-frei; sterile Spitzen sind auch Pyrogen-frei
- Steril und transparent
- Kreuzkontamination durch Aerosole wird ohne Versiegeln oder Einschließen von Proben ausgefiltert
- Spitzen ermöglichen eine kontaminationsfreie Probenrückgewinnung
- Nicht autoklavierbar
Spécification
Gefiltert | |
Nicht autoklavierbar | |
Universelle Passform |
Steril | |
Aufklappbares Gestell | |
SureOne |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere