Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
0,1 bis 20 μl
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
30 bis 300 μl
Spitzenform:
Abgeschrägt
Aerosolbarriere, abgeschrägt
Extra lang, Micro Point, Geringe Retention
Micro Point
Micro Point, Extra lang
Farbe:
Natural
klar
Packungsgröße:
960 Stück
Beschreibung
Auswahl aus einem umfangreichen Sortiment an Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen
Universaldesign für Pipetten in Forschungsanwendungen.
- Für höhere Präzision entwickelt und für Einkanal-, Mehrkanal- und elektronische Pipetten geeignet
- DNase-/RNase-frei; sterile Spitzen sind auch Pyrogen-frei
- Steril und transparent
- Kreuzkontamination durch Aerosole wird ohne Versiegeln oder Einschließen von Proben ausgefiltert
- Spitzen ermöglichen eine kontaminationsfreie Probenrückgewinnung
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0,1 bis 10 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Natural |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,75 in. |
| Länge (metrisch) | 46 mm |
| Format | Aufklappbares Gestell |
| Spitzenform | Micro Point, Extra lang |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Mehr anzeigen |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.