Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere
Auswahl aus einem umfangreichen Sortiment an Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen
Marke: Fisherbrand™ TF113-20-FIS
49.19 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Auswahl aus einem umfangreichen Sortiment an Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen
Universaldesign für Pipetten in Forschungsanwendungen.
- Für höhere Präzision entwickelt und für Einkanal-, Mehrkanal- und elektronische Pipetten geeignet
- DNase-/RNase-frei; sterile Spitzen sind auch Pyrogen-frei
- Steril und transparent
- Kreuzkontamination durch Aerosole wird ohne Versiegeln oder Einschließen von Proben ausgefiltert
- Spitzen ermöglichen eine kontaminationsfreie Probenrückgewinnung
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
2 bis 20 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
46 mm | |
Aerosolbarriere, abgeschrägt | |
SureOne |
Gefiltert | |
Natural | |
2 in. | |
Aufklappbares Gestell | |
Universelle Passform |
Videos
-
Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol Barrier Pipette Tips - POTM - April (DE)
-
Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol Barrier Pipette Tips - POTM - April (EN)
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
-
Fisherbrand SureOne filter tip reload system
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Verbrauchsmaterial Monatliche Promotion
Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.Aktionscode: 24222Gültig bis zum: 2025-03-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24162Gültig bis zum: 2025-03-31