Learn More
Ansell Supreno™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Schutz und Unterstützung durch verbesserte Effizienz und Geschwindigkeit. Ansell™ Microflex™ Einweg-Nitrilhandschuhe für starke Beanspruchung sind beständig gegen Klebeband und Klebstoffe und zeichnen sich durch eine höhere Dichtigkeit von 0.65 AQL aus.
19.90 € - 20.70 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 374-2 Level 3, EN 374, 93/42/EWG, EN 455 Teile 1, 2 und 3, ASTM F1671 |
---|---|
AQL | 0.65 |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Hand | Beidhändig |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15259363
|
Ansell
93843090 |
L |
19.90 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15269363
|
Ansell
93843080 |
M |
19.90 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15279363
|
Ansell
93843070 |
S |
19.90 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15289363
|
Ansell
93843100 |
XL |
19.90 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15299363
|
Ansell
93843060 |
XS |
20.70 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Mit erweitertem Barriereschutz gegen Kontaminanten
- In die Handschuhformulierung sind Antihafteigenschaften integriert, die Beständigkeit gegen Klebeband oder Klebstoffe bieten
- Die texturierten Finger machen die Handschuhe griffig und bieten maximalen Arbeitsschutz.
- Die Polymerbeschichtung gewährleistet eine einfaches Anlegen zum Schutz von Arbeitern temporeichen Umgebungen
- Hergestellt ohne Naturkautschuklatex oder Pulver zum Schutz vor Allergien, Hautreizungen und Trockenheit.
Spezifikation
EN 374-2 Level 3, EN 374, 93/42/EWG, EN 455 Teile 1, 2 und 3, ASTM F1671 | |
Blau | |
Beidhändig | |
Nitril | |
Unsteril | |
Texturiert | |
Rollrand/gerollt | |
Spenderbox | |
14 bis 30 MPa |
0.65 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Ja | |
Puderfrei | |
0,11 mm | |
Gesundheitswesen, Zahnmedizin, industrielle Sicherheit, Labor, Rettungsdienst | |
93-843 | |
100/Packung | |
245 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Supreno™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril