Learn More
Ansell Supreno™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril Artikelnummer.: 15289363
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell Supreno™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 15289363
XL
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Artikelnummer. 15289363
Marke: Ansell 93843100
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schutz und Unterstützung durch verbesserte Effizienz und Geschwindigkeit. Ansell™ Microflex™ Einweg-Nitrilhandschuhe für starke Beanspruchung sind beständig gegen Klebeband und Klebstoffe und zeichnen sich durch eine höhere Dichtigkeit von 0.65 AQL aus.
  • Mit erweitertem Barriereschutz gegen Kontaminanten
  • In die Handschuhformulierung sind Antihafteigenschaften integriert, die Beständigkeit gegen Klebeband oder Klebstoffe bieten
  • Die texturierten Finger machen die Handschuhe griffig und bieten maximalen Arbeitsschutz.
  • Die Polymerbeschichtung gewährleistet eine einfaches Anlegen zum Schutz von Arbeitern temporeichen Umgebungen
  • Hergestellt ohne Naturkautschuklatex oder Pulver zum Schutz vor Allergien, Hautreizungen und Trockenheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 374-2 Level 3, EN 374, 93/42/EWG, EN 455 Teile 1, 2 und 3, ASTM F1671
AQL 0.65
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe XL
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,11 mm
Fingerhandschuh Texturiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gesundheitswesen, Zahnmedizin, industrielle Sicherheit, Labor, Rettungsdienst
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Modell 93-843
Verpackungsart Spenderbox
Menge 100/Packung
Zugfestigkeit 14 bis 30 MPa
Länge (metrisch) 245 mm
Breite (metrisch) 115 mm
Name des Produkts
Ansell Supreno™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril >