Learn More
Ansell Supreno™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Beschreibung
- Mit erweitertem Barriereschutz gegen Kontaminanten
- In die Handschuhformulierung sind Antihafteigenschaften integriert, die Beständigkeit gegen Klebeband oder Klebstoffe bieten
- Die texturierten Finger machen die Handschuhe griffig und bieten maximalen Arbeitsschutz.
- Die Polymerbeschichtung gewährleistet eine einfaches Anlegen zum Schutz von Arbeitern temporeichen Umgebungen
- Hergestellt ohne Naturkautschuklatex oder Pulver zum Schutz vor Allergien, Hautreizungen und Trockenheit.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 374-2 Level 3, EN 374, 93/42/EWG, EN 455 Teile 1, 2 und 3, ASTM F1671 |
AQL | 0.65 |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | L |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Flyers
Microflex gloves
DateigrößeVersion: 1.1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Supreno™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur