Learn More
Labcon SuperSlik™ 1250 μl Pipettenspitzen mit geringer Retention
Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
33.30 € - 66.15 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1250 μl |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 3,50 in. |
Produktcode | Marke | Verpackung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16673982
|
Labcon
1168-260-000-9 |
480 Spitzen / Eclipse™ Nachfüllpackung mit geringem Abfallaufkommen; 10 Nachfüllpackungen / Karton | Nicht steril |
35.80 €
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16683982
|
Labcon
1168-265-000-9 |
480 Spitzen/Eclipse™ Nachfüllpackung mit geringem Abfallaufkommen; 10 Nachfüllpackungen/Karton | Steril |
33.30 €
480 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16693982
|
Labcon
1168-800-000-9 |
1000 Spitzen/Beutel; 10 Beutel/Karton | Unsteril |
40.80 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16603992
|
Labcon
1168-960-006-9 |
96 Spitzen/Gestell, 6 Gestelle/Packung, 8 Packungen/Karton | Nicht steril |
58.10 €
576 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16613992
|
Labcon
1168-965-006-9 |
96 Spitzen/Gestell, 6 Gestelle/Packung, 8 Packungen/Karton | Steril |
66.15 €
576 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Pipettenspitze
- FlexTop™, Lange Ausführung
- Passend für gängige 1000- und 1250 μl-Pipetten
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1250 μl | |
Durchsichtig | |
3,50 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Ja | |
Nein |
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
88,9 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
UltraFine Spitze | |
Universal Fit | |
SuperSlik™ Geringe Retention |