Learn More
Labcon SuperSlik™ 1250 μl Pipettenspitzen mit geringer Retention
Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke: Labcon 1168-960-006-9
55.20 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21716" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Pipettenspitze
- FlexTop™, Lange Ausführung
- Passend für die gängigsten 1250-μl-Pipeten
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1250 μl | |
Nicht steril | |
Autoklavierbar | |
88,9 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
UltraFine Spitze | |
96 Spitzen/Gestell | |
Universal Fit | |
SuperSlik™ Geringe Retention |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
3,50 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
96 Spitzen/Gestell, 6 Gestelle/Packung, 8 Packungen/Karton | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI |