Learn More
Labcon SuperSlik™ 1250 μl Pipettenspitzen mit geringer Retention
Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke: Labcon 1168-965-006-9
Beschreibung
- Pipettenspitze
- FlexTop™, Lange Ausführung
- Passend für gängige 1000- und 1250 μl-Pipetten
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1250 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
88,9 mm | |
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
E-Strahl | |
96 Spitzen/Rack, 6 Racks/Packung, 8 Packungen/Karton | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI |
Ungefiltert | |
klar | |
3,50 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
UltraFine Spitze | |
96 Spitzen/Rack | |
Universelle Passform | |
SuperSlik™ Geringe Retention |