Learn More
Invitrogen™ SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System
Invitrogen SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System is a convenient one-step formulation for performing fast cDNA synthesis and PCR amplification in a single tube.
Marke:  Invitrogen™ 12596100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17843054
  • 1180.00 € / 100 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• SuperScript IV RT Mix (200 μL)
• 2X UniPrime RT-PCR Master Mix (2 x 1.25 mL)
• Nuclease-free water (2 x 1.25 mL)
Store at -25°C to -15°C.
Gel Electrophoresis
Hoch
1-step RT-PCR
50°C to 65°C
SuperScript IV
100 x 50 μL Reactions
Reverse Transkription
RNA
Dye-free
1-step RT-PCR Kit
1-step RT-PCR
Yes
100 reactions
Built-in Hot Start
Master Mix
Bis 13 kb
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System > No, 100 Reactions