Learn More
Koettermann™ Standardtisch, schwere Lasten, Räder, 1200 x 750 x 750 mm
Koettermann™ Standardtisch, für Schwerlasten, Räder, 1200 x 750 x 750 mm, ist ein mobiler Labortisch mit einer haltbaren Arbeitsplatte und für schwerere als normale Gewichtslager ausgelegt.
Marke:  Koettermann™ 507-00011
Artikelnummer. 15508565
  • 2040.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mobiler Schwerlasttisch
  • TopResist-Arbeitsplatte
  • Stahlregal
Spezifikation
Spezifikation
Fahrbarer Tisch
Strapazierfähig
TopResist-Arbeitsplatte
Stahl
750 mm
750 mm
1
1200 mm
Name des Produkts
Koettermann™ Standardtisch, schwere Lasten, Räder, 1200 x 750 x 750 mm > Enthält: TopResist-Arbeitsplatte