Learn More
Koettermann™ Standardtisch, schwere Lasten, Räder, 1500 x 600 x 900 mm
Koettermann™ Standardtisch, für Schwerlasten, Räder, 1500 x 600 x 900 mm, ist ein mobiler Labortisch mit einer haltbaren Arbeitsplatte und für schwerere als normale Gewichtslager ausgelegt.
Marke:  Koettermann™ 507-00022
Artikelnummer. 15313331
  • 1865.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mobiler Schwerlasttisch
  • TopResist-Arbeitsplatte
  • Stehhöhe
  • Ein Regal
Spezifikation
Spezifikation
Fahrbarer Tisch
Strapazierfähig, Stehhöhe
TopResist-Arbeitsplatte
1500 mm
750 mm
900 mm
1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Koettermann™ Standardtisch, schwere Lasten, Räder, 1500 x 600 x 900 mm > Enthält: TopResist-Arbeitsplatte