Learn More
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes
GREENER_CHOICE
For cell culture and general laboratory use
Marke:  Labcon 3343-335-000-9
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16614082
  • 176.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kulturröhrchen
  • Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Versiegelung mit Stopfen oder Verschlüssen mit zwei Positionen
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
3000 RZB
Autoklavierbar
Steckertyp
75 mm
Ja
Kultur
25 Röhrchen/Beutel, 20 Beutel/Karton
Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
Steril
25
12 mm
Rundboden-Röhrchen
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Naturfarben
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz
Nein
2,95 in.
25 Röhrchen/Beutel
SuperClear™
5 mL
ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes > Steckertyp, Harz der Polypropylen-USP-Klasse VI, 25 Röhrchen pro Beutel/20 Beutel pro Karton