Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal – verchromt
Richten Sie Ihr Lager entsprechend den Anforderungen Ihres Labors ein. Das einzigartige, offene Design des Super Adjustable Super Erecta Chrom-Gitterregals von Metro ermöglicht viele Konfigurationen und freie Luftzirkulation und minimiert Staubansammlungen.
Marke: Metro™ A1860NC
Beinhaltet:
Jedes Regal wird mit einer Packung aus vier nicht leitfähigen Hülsen/Keilen geliefert.
Beschreibung
Jedes Regal bietet eine offene Fläche von ca. 76 % und sorgt somit für optimalen Lichteinfall und verbesserte Sichtbarkeit der gelagerten Artikel. Kann leicht von allen Seiten beladen und entladen werden.
- Harte, beständige Oberfläche
- Abriebfest
- Ideal für trockene, nicht-korrosive Umgebungen
- Einlegeböden in 1 in.-Schritten mit patentierten Freigabewinkeln einstellbar
- Die Freigabewinkel und die Keile bieten eine verbesserte Steifigkeit
- Schnelle Montage ohne Werkzeug; montierte Einheiten sind nicht leitfähig
Bestellinformation
Pfosten separat erhältlich.
Spezifikation
Wire Shelf | |
Ideal zum Trocknen, nicht korrosive Umgebungen | |
Vier nicht leitende Muffen/Keile | |
152,4 cm | |
45,7 cm |
152,4 x 45,7 cm (60 x 18 Zoll) | |
Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem | |
60 Zoll | |
18 in. | |
Chrom |