Learn More
Metro™ MetroMax i™ solides Polymerregal
Artikelnummer. 15977201
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
122 x 61 cm (48 x 24 Zoll)
152,4 x 45,7 cm (60 x 18 Zoll)
152,4 x 61 cm (60 x 24 Zoll)
182,9 x 61 cm (72 x 24 Zoll)
Produkttyp:
Einlegeboden mit fester Matte
Regal mit Gittermatte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15977201
Marke: Metro™ MX2460F
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Matte, Rahmen und vier Verbindungsstücke für die Keilverriegelung
Passen Sie Ihr Labor an Ihre Anforderungen an. Als Teil des MetroMax i Systems können Sie mit den robusten Polymerregalen von MetroMax i Ihr eigenes Regalsystem nach Ihren Wünschen erstellen.
Das System besteht aus verstärkten Polymerregalen mit Rahmen und Verbindungsstücken für die Verbindung mit MetroMax-Regalpfosten. Fügen Sie Rollen hinzu, um eine mobile Aufbewahrungseinheit zu erstellen.
  • Regalmatten aus verstärkten Polymeren
  • Wählen Sie aus einem festen oder einem offenen Gitter
  • Feste Matten haben eine Haltelippe, um verschüttete Flüssigkeiten zu begrenzen
  • Offene Gittermatten fördern die Luftzirkulation
  • Die Microban™-Behandlung schützt vor Bakterien, Schimmelbefall und Pilzen, die Gerüche, Flecken und Produktschädigung verursachen
  • Innerhalb weniger Minuten ohne Spezialwerkzeuge mit Pfosten (nicht im Lieferumfang enthalten) zu verbinden
  • Die Position der Einlageböden kann auf der Höhe der Pfosten alle 1.27 cm (1 in) eingestellt werden.
  • Außergewöhnliche Festigkeit: bis zu 122 cm (48 in) lange Ablage trägt 375 kg (800 lb); über 152 cm (48 in.) lang, 275 kg (600 lb) (gleichmäßig verteilt)
  • Gleichermaßen geeignet für trockene Lagerung oder feuchte Bedingungen: lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion
MetroMax-Einlegeböden werden für die Verwendung bei unter -29 °C nicht empfohlen
Garantie
Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion
Spezifikation
Produkttyp Einlegeboden mit fester Matte
Abmessungen (L x B) 152,4 x 61 cm (60 x 24 Zoll)
Enthält Matte, Rahmen, vier Keilverriegelungs-Verbindungsstücke
Material Polymer