Learn More
BICASA Anti-Vibration Plate for Balances
Anti-Vibration Plate for Balances 607 x 450 x 98 mm h - marble plate 600 x 400 x 40 mm th.
Marke:  BICASA BP.600.400
Artikelnummer. 30057597
  • 813.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Specifically designed and manufactured to use with balances and analytical instruments
  • Suitable for placement on any worktop
  • Marble vibration-proof (Carrara White) 600 x 400 x 40 mm thick
  • Puffer cylinders anti-vibration dim.40
  • Anti-vibration plate for marble plate in polyurethane powder-coated sheet steel
Spezifikation
Spezifikation
Anti-Vibration Plate
Not Autoclavable
Holding balances
Frame, Marble Plate
23.6 in.
Steel
Light Gray
400 x 600 mm
Balances and analytical instruments
1.6 in.
600 mm