Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfanilamid 98 %
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
- Sulfanilamid ist eine organische Schwefelverbindung mit antibakteriellen Eigenschaften, die der p-Aminobenzoesäure (PABA) strukturell ähnlich sind.
- Es hat auch eine kompetitive Hemmfähigkeit gegen Dihydropteroatsynthetasen, die die Synthese von Folsäure blockieren
- Sulfanilamid konkurriert mit PABA um das Bakterienenzym Dihydropteroatsynthase, das die Einbringung von PABA in Dihydrofolsäure, einen unmittelbaren Vorläufer von Folsäure, verhindert. Dies kulminiert in der Hemmung der bakteriellen Folsäure-Synthese und auch der De-novo-Synthese von Purinen und Pyrimidinen, was zu Zellwachstumsarrest und Zelltod führt.
Anwendungen
- Diese Verbindung zeigt antibakterielle Aktivität gegen verschiedene Spezies, einschließlich Gram-positiv, Gram-negativ und Chlamydien
- Bei chemischen Reaktionen kann diese Verbindung als Zwischenprodukt für die Herstellung von 2,6-disubstituierten Anilinen durch elektrophile Substitution dienen
- Sulfanilamid zeigt hemmende Aktivität gegen das Enzym, die Carbonanhydrase.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sulfanilamide |
Typ | Sulfanilamide |
Namenshinweis | 98% |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Schmelzpunkt | 163°C to 167°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (1 g, 105°C) |
Farbe | Weiß |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465956 | Analysenzertifikat | 11/09/2024 | 132851000,132855000,132850025 |
A0462895 | Analysenzertifikat | 16/05/2024 | 132851000,132855000,132850025 |
B0150193 | Analysenzertifikat | 14/11/2023 | 132851000,132855000,132850025 |
B0148587 | Analysenzertifikat | 20/10/2023 | 132851000,132855000,132850025 |
B0154197 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | 132851000 |
Sicherheit und Handhabung
- Sulfanilamide
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%