Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ analoger Magnetrührer
Speziell entwickelte Stuart™ Magnetrührer mit Analogfunktion bieten präzises Rühren bis zu 1400U/min
446.00 € - 515.00 €
Spezifikation
Geschwindigkeit | 200 bis 2000 U/min |
---|---|
Rührpositionen | 1 |
Fassungsvermögen | 15 L |
Spannung | 120/230 V |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,625 in. |
Produktcode | Marke | Farbe | Deckplattenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Deckplattenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16361776
|
Cole-Parmer™
04805-52 |
Blau | Keramik | N/A | |||||
16371776
|
Cole-Parmer™
04805-54 |
Schwarz | Keramik | N/A | |||||
16381776
|
Cole-Parmer™
04805-53 |
Weiß | Keramik | N/A | |||||
16371806
|
Cole-Parmer™
SS151B |
Blau | Edelstahl |
446.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16381806
|
Cole-Parmer™
SS151K |
Schwarz | Edelstahl | N/A | |||||
16391806
|
Cole-Parmer™
SS151W |
Weiß | Edelstahl | N/A | |||||
Beschreibung
- Geeignet zum Mischen großer Volumina bis zu 15 l
- Die Rührgeschwindigkeit wird durch eine LED-Anzeige in Form eines ‘Hockeyschlägers’ angezeigt
Spezifikation
200 bis 2000 U/min | |
15 L | |
3,625 in. | |
11,75 in. | |
6 x 6 in. | |
7 in. | |
120 bis 230 VAC, 50/60 Hz | |
Analog |
1 | |
120/230 V | |
18 cm | |
30 cm | |
15 x 15 cm | |
18 cm | |
50/60 Hz | |
Zwei mit PTFE beschichtete 25 mm-Rührstäbe und Netzkabel mit Stecker. |