Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ analoger Magnetrührer
Speziell entwickelte Stuart™ Magnetrührer mit Analogfunktion bieten präzises Rühren bis zu 1400U/min
Marke:  Cole-Parmer™ 04805-52
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16361776
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet zum Mischen großer Volumina bis zu 15 l
  • Die Rührgeschwindigkeit wird durch eine LED-Anzeige in Form eines ‘Hockeyschlägers’ angezeigt
Spezifikation
Spezifikation
200 bis 2000 U/min
Keramik
120/230 V
18 cm
30 cm
15 x 15 cm
18 cm
50/60 Hz
Analog
Zwei mit PTFE beschichtete 25 mm-Rührstäbe und Netzkabel mit Stecker.
1
15 L
3,625 in.
11,75 in.
6 x 6 in.
7 in.
120 bis 230 VAC, 50/60 Hz
Blau
Stuart analoger Magnetrührer, Keramik, blau, 120 – 230 V