Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ analoger Magnetrührer
Speziell entwickelte Stuart™ Magnetrührer mit Analogfunktion bieten präzises Rühren bis zu 1400U/min
Marke: Cole-Parmer™ SS151B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet zum Mischen großer Volumina bis zu 15 l
- Die Rührgeschwindigkeit wird durch eine LED-Anzeige in Form eines ‘Hockeyschlägers’ angezeigt
Spezifikation
200 bis 2000 U/min | |
Edelstahl | |
120/230 V | |
18 cm | |
30 cm | |
15 x 15 cm | |
18 cm | |
50/60 Hz | |
Analog | |
Zwei mit PTFE beschichtete 25 mm-Rührstäbe und Netzkabel mit Stecker. |
1 | |
15 l | |
3,625 in. | |
11,75 in. | |
6 x 6 in. | |
7 in. | |
120 bis 230 VAC, 50/60 Hz | |
Blau | |
Stuart analoger Magnetrührer, Edelstahl, blau; 120 – 230 V |