Learn More
Grant Instruments™ Auswechselbarer Block für Trockenblockerhitzer der QB Serie Artikelnummer.: 11430918
Zum Warenkorb hinzufügen
Grant Instruments™ Auswechselbarer Block für Trockenblockerhitzer der QB Serie
Artikelnummer. 11430918
16 mm, 12, 50 mm Lochtiefe
Click to view available options
Röhrchengröße:
0.2 ml
0.5 ml
1.5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
16,7 mm
16 mm
17 mm
18 mm
2.0 ml
24 mm
50 ml
Keine
No. of Places:
10
12
24
4
5
56
Massiver Block
Tiefe (metrisch):
14 mm Lochtiefe
30 mm Lochtiefe
35 mm Öffnungstiefe
50 mm Lochtiefe
53,5 mm Lochtiefe
75 mm Lochtiefe
Keine
Artikelnummer. 11430918
Marke: Grant Instruments™ QB16
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für 0.2-ml Röhrchen, Streifen und 96-Well Mikrotiterplatten, die in der Molekularbiologie und Biotechnologie verwendet werden. Der Grant Instruments™ austauschbare Block für Trockenblockheizungen der QB-Serie hält Temperaturen bis zu 100 °C stand.
  • Zur Verwendung mit Trockenblockheizsystemen QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 und QBA2
  • Für eine Vielzahl von Reagenzglasgrößen
  • Erhältlich in einfachem Blockformat ohne Öffnungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Reagenzgläser mit 16mm Durchmesser
Material Aluminium
No. of Places 12
Typ Block
Röhrchengröße 16 mm
Abmessungen (L x B x H) 140 x 50 x 63 mm
Tiefe (metrisch) 50 mm Lochtiefe
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Auswechselbarer Block für Trockenblockerhitzer der QB Serie >