Learn More
Ansell™ String Knits™ Naturfarbene Handschuhe der Serie 76-100 aus Baumwolle
Kann allein oder als Innenhandschuh getragen werden. Ermöglicht ein längeres, komfortableres Tragen ohne Schwachstellen, die aufreißen oder ausfransen könnten.
26.75 €
Spezifikation
Material der Rückseite | Baumwolle |
---|---|
Bauweise | Nahtloser Strick |
Stulpenmaterial | Baumwolle |
Farbe | Naturfarben |
Güte | 10 Gauge |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12696961
|
Ansell™
76100070 |
7 |
26.75 €
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12606971
|
Ansell™
76100090 |
9 |
26.75 €
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Strickhandschuh für gute Belüftung der Hand.
- Keine heißen und verschwitzten Hände.
- Beidhändig tragbar: Kein Paar, daher praktischer.
- Alle Ausführungen waschbar bei 40 °C.
- Kein Einlaufen, Versteifen oder Verlieren der Form.
- Hygiene für den Träger, Mehrwert für den Anbieter.
Spezifikation
Baumwolle | |
Baumwolle | |
10 Gauge | |
76-100 | |
Baumwolle | |
Mechanischer Schutz |
Nahtloser Strick | |
Naturfarben | |
Baumwolle | |
Naturfarben | |
12 Paar | |
76-100 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ String Knits™ Naturfarbene Handschuhe der Serie 76-100 aus Baumwolle