Learn More
Cytiva Strep-Tactin™ XT Sepharose™ Chromatography Resin
Chromatography resin for purification of recombinant proteins tagged with a Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™.
943.00 € - 4381.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von Strep-tag II- und Twin-Strep-tag-getaggten rekombinanten Proteinen |
---|---|
Stabilität | Stabil in allen häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen |
Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C in 20 % Ethanol |
Bindungsvermögen | Ca. 10 mg-Protein mit Strep-tag II oder Twin-Strep-tag/ml Harz |
Partikelgröße | 34 μm |
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16486149
|
Cytiva
29401324 |
10 mL |
943.00 €
10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16496149
|
Cytiva
29401326 |
50 mL |
4381.00 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Highly pure Strep-tag II and Twin-Strep-tag recombinant proteins
- Fast purifications with simple elution
- Physiological conditions and mild elution preserve target protein activity
- Fast and easy regeneration
- Compatible with a wide range of detergents, denaturants, and other additives
Spezifikation
Aufreinigung von Strep-tag II- und Twin-Strep-tag-getaggten rekombinanten Proteinen | |
2 bis 8 °C in 20 % Ethanol | |
34 μm | |
pH 6 bis 10 | |
Strep-Tactin XT |
Stabil in allen häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen | |
Ca. 10 mg-Protein mit Strep-tag II oder Twin-Strep-tag/ml Harz | |
Starre, quervernetzte Agarose, sphärisch | |
Ca. 5 mg/ml Harz |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- StrepTactin XT Sepharose, 10 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Strep-Tactin™ XT Sepharose™ Chromatography Resin