Learn More
Cytiva Strep-Tactin™ XT Sepharose™ Chromatography Resin
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Verpackungsmenge:
10 mL
50 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
Beschreibung
- Hochreine rekombinante Strep-tag II und Twin-Strep-tag Proteine
- Schnelle Aufreinigung mit einfacher Elution
- Physiologische Bedingungen und eine milde Elution erhalten die Zielproteinaktivität
- Schnelle und einfache Regenerierung
- Mit einer Vielzahl von Detergenzien, Vergällungsmitteln und anderen Additiven kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
| Stabilität | Stabil in allen häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von Strep-tag II- und Twin-Strep-tag-getaggten rekombinanten Proteinen |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C in 20 % Ethanol |
| Bindungsvermögen | Ca. 10 mg-Protein mit Strep-tag II oder Twin-Strep-tag/ml Harz |
| Partikelgröße | 34 μm |
| Matrix | Starre, quervernetzte Agarose, sphärisch |
| pH-Bereich | pH 6 bis 10 |
| Dichte (metrisch) | Ca. 5 mg/ml Harz |
| Ligandentyp | Strep-Tactin XT |
| Verpackungsmenge | 50 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- StrepTactin XT Sepharose, 50 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.