Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ Hochleistungssäule
Schwerkraftflusssäule zur Reinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
144.00 € - 389.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12856466
|
IBA Lifesciences
2-1209-550 |
5 x 0,2 ml |
329.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12806466
|
IBA Lifesciences
2-1209-001 |
1 ml |
144.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 24-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12826466
|
IBA Lifesciences
2-1209-051 |
5 mL |
389.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Strep-Tactin™ Superflow™ -Säulen mit hoher Kapazität enthalten eine Agarose von 6 % in Verbindung mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™ und eignen sich für die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ -Fusionsproteinen über den Schwerkraftfluss.
- Im Vergleich zu Strep-Tactin™ Superflow™ hat Strep-Tactin™ Superflow™ eine höhere Dichte an immobilisiertem Strep-Tactin™, was zu einer 3- bis 5-fach höheren Ausbeute an gereinigtem Protein führt.
- Um die Wartezeit während der Proben- und Pufferanwendung zu verkürzen, wird die Verwendung der Anwendungshilfe WET FRED empfohlen.
For Research Use Only.