Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ Hochleistungssäule
Schwerkraftflusssäule zur Reinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Marke: IBA Lifesciences
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Strep-Tactin™ Superflow™ -Säulen mit hoher Kapazität enthalten eine Agarose von 6 % in Verbindung mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™ und eignen sich für die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ -Fusionsproteinen über den Schwerkraftfluss.
- Im Vergleich zu Strep-Tactin™ Superflow™ hat Strep-Tactin™ Superflow™ eine höhere Dichte an immobilisiertem Strep-Tactin™, was zu einer 3- bis 5-fach höheren Ausbeute an gereinigtem Protein führt.
- Um die Wartezeit während der Proben- und Pufferanwendung zu verkürzen, wird die Verwendung der Anwendungshilfe WET FRED empfohlen.
Spezifikation
150 bis 500 nmol | |
Superflow 6 | |
Aufreinigung rekombinanter Strep-Tag Proteine in einem Arbeitsschritt |
1 ml | |
5 x 0,2 ml | |
Schwerkraftfluss-Säule |