Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ Hochleistungssäule
Schwerkraftflusssäule zur Reinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Marke: IBA Lifesciences 2-1209-001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
- Strep-Tactin™ Superflow™ -Säulen mit hoher Kapazität enthalten eine Agarose von 6 % in Verbindung mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™ und eignen sich für die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ -Fusionsproteinen über den Schwerkraftfluss.
- Im Vergleich zu Strep-Tactin™ Superflow™ hat Strep-Tactin™ Superflow™ eine höhere Dichte an immobilisiertem Strep-Tactin™, was zu einer 3- bis 5-fach höheren Ausbeute an gereinigtem Protein führt.
- Um die Wartezeit während der Proben- und Pufferanwendung zu verkürzen, wird die Verwendung der Anwendungshilfe WET FRED empfohlen.
Spezifikation
1 ml |
For Research Use Only.