Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin(R) Sepharose 50 % Suspension. Lagerung bei 4 °C Kühlschrank
Strep-Tactin™ Sepharose™-Harz ist eine 50%ige Suspension zur Aufreinigung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
134.00 € - 15975.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12723074
|
IBA Lifesciences
2-1201-002 |
4 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
12846436
|
IBA Lifesciences
2-1201-010 |
20 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
10049889
|
IBA Lifesciences
2-1201-025 |
50 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
12876436
|
IBA Lifesciences
2-1201-500 |
1.000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Strep-Tactin™Superflow™ ist eine 4 %-ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™, die sich zur Aufreinigung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen eignet.
- Aufgrund der niedrig konzentrierten Agarose eignet sie sich besonders für große Proteine, vor allem, wenn die Affinität zu Strep-Tactin™XT 4Flow™ zu hoch ist.
- Das weitmaschige Polymer ermöglicht die einfache Anhaftung größerer Proteine an die stationäre Phase.
- Die Suspension kann statt zur Chargenaufreinigung zum Packen von Schwerkraft-Durchflusssäulen verwendet werden, da das Harz für die Säulenaffinitätschromatographie optimiert ist.
- Zum Verpacken einer Säule mit 1 ml Harzbettvolumen sind 2 ml 50 %-iger Suspension erforderlich.
Bitte beachten Sie, dass Strep-Tactin™ Sepharose™ aufgrund der niedrigen Druckstabilität nicht mit HPLC/FPLC kompatibel ist.
Spezifikation
Strep-Tactin Sepharose |
Nur für Forschungszwecke.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences Strep-Tactin(R) Sepharose 50 % Suspension. Lagerung bei 4 °C Kühlschrank