Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin(R) Sepharose 50 % Suspension. Lagerung bei 4 °C Kühlschrank
Strep-Tactin™ Sepharose™-Harz ist eine 50%ige Suspension zur Aufreinigung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Marke:  IBA Lifesciences 2-1201-025
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10049889
  • 1095.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Strep-Tactin™Superflow™ ist eine 4 %-ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™, die sich zur Aufreinigung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen eignet.
  • Aufgrund der niedrig konzentrierten Agarose eignet sie sich besonders für große Proteine, vor allem, wenn die Affinität zu Strep-Tactin™XT 4Flow™ zu hoch ist.
  • Das weitmaschige Polymer ermöglicht die einfache Anhaftung größerer Proteine an die stationäre Phase.
  • Die Suspension kann statt zur Chargenaufreinigung zum Packen von Schwerkraft-Durchflusssäulen verwendet werden, da das Harz für die Säulenaffinitätschromatographie optimiert ist.
  • Zum Verpacken einer Säule mit 1 ml Harzbettvolumen sind 2 ml 50 %-iger Suspension erforderlich.
Bitte beachten Sie, dass Strep-Tactin™ Sepharose™ aufgrund der niedrigen Druckstabilität nicht mit HPLC/FPLC kompatibel ist.
Spezifikation
Spezifikation
Strep-Tactin™ Sepharose™ 50 % Suspension
50 mL
Pk. Affinitätschromatographiesäulen für die Proteinaufreinigung
Strep-Tactin Sepharose
Nur für Forschungszwecke.