Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin(R) Sepharose 50 % Suspension. Lagerung bei 4 °C Kühlschrank
Artikelnummer. 12876436 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
4 mL
20 mL
50 mL
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
20 Milliliter
Artikelnummer. 12876436
Marke: IBA Lifesciences 21201500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Strep-Tactin™ Sepharose™-Harz ist eine 50%ige Suspension zur Aufreinigung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
  • Strep-Tactin™Superflow™ ist eine 4 %-ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™, die sich zur Aufreinigung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen eignet.
  • Aufgrund der niedrig konzentrierten Agarose eignet sie sich besonders für große Proteine, vor allem, wenn die Affinität zu Strep-Tactin™XT 4Flow™ zu hoch ist.
  • Das weitmaschige Polymer ermöglicht die einfache Anhaftung größerer Proteine an die stationäre Phase.
  • Die Suspension kann statt zur Chargenaufreinigung zum Packen von Schwerkraft-Durchflusssäulen verwendet werden, da das Harz für die Säulenaffinitätschromatographie optimiert ist.
  • Zum Verpacken einer Säule mit 1 ml Harzbettvolumen sind 2 ml 50 %-iger Suspension erforderlich.
Bitte beachten Sie, dass Strep-Tactin™ Sepharose™ aufgrund der niedrigen Druckstabilität nicht mit HPLC/FPLC kompatibel ist.
Spezifikation
Produkttyp Sepharose Strep-Tactin Suspension
Menge 1.000 ml
Inhalt und Lagerung 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Aufreinigung nach dem Schwerkraftsflussprinzip von rekombinanten Strep-tag Proteinen
Matrix Strep-Tactin Sepharose
Nur für Forschungszwecke.