Learn More
BRAND™ Aufbewahrungs-/Spender-Box
Ideal zum Lagern und Dispensieren kleiner Laborartikel
Marke:  BRAND™ 131902
193.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10642822
  • 217.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aufbewahrung und Entnahme kleiner Laborartikel wie Pipettenspitzen, Mikrozentrifugenröhrchen, Pasteurpipetten, etc.
  • Abnehmbare obere Abdeckung mit aufklappbarer Frontabdeckung
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Weiß und durchsichtig
    PMMA
    165 x 152 x 178 mm
    Name des Produkts
    BRAND™ Aufbewahrungs-/Spender-Box > Abmessungen (L x B x H): 165 x 152 x 178 mm