missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STING/TMEM173 Antibody (STING1/8187R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20617-20ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
STING/TMEM173 Monoclonal antibody specifically detects STING/TMEM173 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
STING/TMEM173 | |
Monoclonal | |
0.2 mg/ml | |
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
endoplasmic reticulum IFN stimulator, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, FLJ38577, hMITA, hSTING, Mediator of IRF3 activation, MITA, mitochondrial mediator of IRF3 activation, MPYS, NET23, N-terminal methionine-proline-tyrosine-serine plasma membrane tetraspanner, SAVI, Stimulator of interferon genes protein, stimulator of interferon protein, sting, STING-beta, TMEM173, transmembrane protein 173 | |
Recombinant fragment (around aa190-290) of human STING/TMEM173 protein (exact sequence is proprietary) | |
20 μg | |
Cancer, Immunology, Innate Immunity | |
340061 | |
Store at 4&drg;C. Do not freeze. | |
IgG κ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
STING1/8187R | |
Unconjugated | |
10mM PBS with 0.05% BSA | |
Rabbit | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
STING/TMEM173 Antibody (STING1/8187R), Novus Biologicals™ > 20 μg; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur