Learn More
STING/TMEM173 Antibody (STING1/8187R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
286.00 € - 530.00 €
Spezifikation
Antigen STING/TMEM173
Klon STING1/8187R
Konzentration 0.2 mg/ml
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18656364
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-20617-100ug
100 μg
530.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18600404
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-20617-20ug
20 μg
286.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
STING/TMEM173 Monoclonal antibody specifically detects STING/TMEM173 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
STING/TMEM173
0.2 mg/ml
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Immunology, Innate Immunity
10mM PBS with 0.05% BSA
340061
IgG κ
Protein A or G purified
STING1/8187R
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
endoplasmic reticulum IFN stimulator, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, FLJ38577, hMITA, hSTING, Mediator of IRF3 activation, MITA, mitochondrial mediator of IRF3 activation, MPYS, NET23, N-terminal methionine-proline-tyrosine-serine plasma membrane tetraspanner, SAVI, Stimulator of interferon genes protein, stimulator of interferon protein, sting, STING-beta, TMEM173, transmembrane protein 173
Recombinant fragment (around aa190-290) of human STING/TMEM173 protein (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4&drg;C. Do not freeze.