Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverspatel
Einfache Probenahme und Dispensierung von Pulvern. Der Sampling Systems™ SteriWare™ stabile Einweg-Pulverspatel verfügt über einen speziell entwickelten, abgerundeten Griff zur komfortablen Verwendung und eine robuste Klinge.
Marke: Sampling Systems™ 8095R-150S
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
- In 2 verschiedenen Größen und einer Vielzahl von Farben erhältlich
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Einweg-Spatel | |
150-mm-Klinge | |
Steril | |
230 mm |
Polystyrol | |
100 Spatel | |
Rot | |
19 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
067364 | Konformitätsbescheinigung | 13/01/2025 | 8095R-150S |
118567 | Konformitätsbescheinigung | 19/06/2024 | 8095R-150S |
109428 | Konformitätsbescheinigung | 28/11/2023 | 8095R-150S |
109426 | Konformitätsbescheinigung | 01/09/2023 | 8095R-150S |
108074 | Konformitätsbescheinigung | 01/09/2023 | 8095R-150S |