Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverspatel
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7138875 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
230 mm
330 mm
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Material:
HDPE
Polypropylen
Polystyrol
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10762674
Marke: Sampling Systems™ 8095A150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfache Probenahme und Dispensierung von Pulvern. Der Sampling Systems™ SteriWare™ stabile Einweg-Pulverspatel verfügt über einen speziell entwickelten, abgerundeten Griff zur komfortablen Verwendung und eine robuste Klinge.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • In 2 verschiedenen Größen und einer Vielzahl von Farben erhältlich
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Beschreibung 150-mm-Klinge
Sterilität Unsteril
Farbe Weiß
Produkttyp Einweg-Spatel
Breite (metrisch) 19 mm
Enthält 100 Spatel
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 230 mm